Få mere at vide
BD Apoptose, DNA-skade og celleproliferationskit
Artikelnummer. 15821759 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
50 prøver
Artikelnummer. Mængde
15821759 50 prøver
1 options
Artikelnummer. 15821759 Leverandør BD Leverandørnr. 562253
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Indeholder
Kit del A:
  • PerCP-Cy5.5 Mus Anti-BrdU
  • Alexa Fluor™ 647 Mouse Anti-H2AX (pS139)
  • PE-mus anti-spaltet PARP (Asp214) antistof
  • Cytofix/Cytoperm Fikserings-/permeabiliseringsløsning
  • Perm/Wash Buffer (10X)
  • Cytofix/Cytoperm Plus permeabiliseringsbuffer
  • DAPI
Kit del B:
  • BrdU (10 mg/ml)
  • DNase
Designet med inklusion af fluorescerende antistoffer, der er specifikke for inkorporeret BrdU, phosphoryleret H2AX (γ H2AX) og spaltet PARP
Multiparameter flowcytometri giver et kraftfuldt værktøj til at løse mekanismer, hvorved individuelle celler i homogene eller blandede cellepopulationer opretholder levedygtighed, kommer ind i og udvikler sig gennem cellecyklus eller gennemgår celledød. Disse prober sammen med optimerede protokoller muliggør flerfarvet flowcytometrisk analyse af henholdsvis proliferation, DNA-skade og apoptose af individuelle celler i prøver.
  • Består af apoptose-, DNA-skade- og celleproliferationskit - del A og apoptose-, DNA-skade- og celleproliferationskit - del B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Kit del A: 4 °C og kit del B: -80 °C
Til brug med (applikation) Flowcytometri, Celleproliferation
Mængde 50 prøver
Reaktivitet ADN