Få mere at vide
BD Apoptose Detection Kit (APO-Direct)
Artikelnummer. 15858678 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
15858678 1 sæt
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15858678 Leverandør BD Leverandørnr. 556381
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
FITC-dUTP, PI/RNase farvningsbuffer, reaktionsbuffer, skyllebuffer, vaskebuffer, TdT Enzym, negative kontrolceller, positive kontrolceller
Enkelttrinsfarvningsmetode til mærkning af DNA-brud for at detektere apoptotiske celler ved flowcytometri.
  • Reagenser leveres til at behandle 50 tests
Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 sæt
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • BD Pharmingen APO-DIRECT Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: arsenic compounds, ethanol