Få mere at vide
BD APC BrdU Flow Kit, 50 tests
Artikelnummer. 10773807
Skift visning
Mængde:
50 prøver
Artikelnummer. Mængde
10773807 50 prøver
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10773807 Leverandør BD Leverandørnr. 552598
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Leveres med μ65 L APC-konjugeret anti-BrdU-antistof
Giver reagenser til immunfluorescerende BrdU-farvning med en protokol, der er kompatibel med brugen af yderligere fluorescerende antistoffer, der er specifikke for andre cellulære molekyler. Anvendes med fluorescerende anti-cytokin-antistoffer i analyser af dyrkede celler efter in vitro mitogen stimulering af hvilende lymfoide cellepopulationer.
  • Består af flowcytometer med 488 nm laser, der er i stand til at detektere 7-AAD og en 633- til 640 nm laser, der er i stand til at detektere APC
  • Farvningsproceduren inkluderer det fikserende paraformaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RUO
Indhold og opbevaring 4 °C
Til brug med (applikation) Til immunfluorescerende BrdU-farvning, fluorescerende anti-cytokin-antistoffer i analyser af dyrkede celler
Til brug med (udstyr) Flowcytometer
Inkluderer Et 65 μL hætteglas med APC-konjugeret Anti-BrdU antistof, en 25 ml flaske Cytofix/Cytoperm™ buffer, to 25mL flasker perm/vask™ buffer (10X), en 10mL flaske Cytoperm™
Antal prøver 50
Mængde 50 prøver
Produkttype APC BrdU Flow Kit