Beskrivelse
Giver reagenser til immunofluorescerende BrdU-farvning med en protokol, der er kompatibel med brugen af yderligere fluorescerende antistoffer, der er specifikke for andre cellulære molekyler. Anvendes med fluorescerende anti-cytokin-antistoffer i analyser af dyrkede celler efter in vitro mitogen stimulering af hvilende lymfoide cellepopulationer.
- Består af flowcytometer med 488 nm laser, der er i stand til at detektere 7-AAD og en 633- til 640 nm laser, der er i stand til at detektere APC
- Farvningsproceduren inkluderer det fikserende paraformaldehyd
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Antal prøver | 200 |
| Inkluderer | Et 65 μL hætteglas med APC-konjugeret Anti-BrdU antistof, en 25 ml flaske Cytofix/Cytoperm™ buffer, to 25mL flasker perm/vask™ buffer (10X), en 10mL flaske Cytoperm™ |
| Mængde | 4 x 50 test |
| Valideret ansøgning | RUO |
| Produkttype | APC BrdU Flow Kit |