Få mere at vide
BD Antistoffortynder
Mængde:
125 mL
Beskrivelse
Forblandet, klar til brug, natriumphosphatbaseret bufferopløsning, nyttig til fortynding af primære og/eller sekundære antistoffer til anvendelse i immunhistokemi
- Opbevaringsbuffer: Vandig bufferopløsning indeholdende BSA, gedeserum og≤ 0,09% natriumazid
Immunhistokemi
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Antistoffortynder |
| Mængde | 125 mL |
| Til brug med (applikation) | Immunhistokemi (IHC), Farvning af intracellulære antigener |
| Form | IHCH |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
Kun brug til forskning