Indeholder
Biotinyleret gede-anti-rotte-Ig, antistoffortyndingsbuffer, streptavidin-peberrodsperoxidase (SAv-HRP), DAB Buffer, og DAB Kromogen
- Anvendes med ethvert oprenset primært antistof
- Giver maksimal reaktivitet
- Indeholder proteinstabilisatorer for at øge antistofreaktiviteten
- Blokerende midler reducerer uspecifik farvning
Immunhistokemi
Tekniske data
Tekniske data
| Opbevaringskrav | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Immunohistokemi, Immunhistokemisk farvning |
| Mængde | 1 sæt |