Indeholder
Biotinyleret gede-anti-mus Igs, antistoffortyndingsbuffer, streptavidin-peberrodsperoxidase (SAv-HRP), DAB Buffer, og DAB Kromogen
- Detekterer molekyler i et vævsmikromiljø
- Proteinekspression kan studeres i forhold til vævs- eller cellekummer
- Også ændringer på grund af enten normale eller patologiske stimuli kan evalueres
- Påvisning af et antistof bundet til antigen kan udføres ved direkte eller indirekte metoder
- Størrelse: 200 tests
- Regulatorisk status: RUO
Immunhistokemi
Tekniske data
Tekniske data
| Opbevaringskrav | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Immunohistokemi, Immunhistokemisk farvning |
| Mængde | 1 sæt |