Beskrivelse
Identificerer apoptose på et tidligere stadium end assays baseret på nukleare ændringer såsom DNA-fragmentering.
- Format: V450
- Volumen pr. test: 5 μL
Flowcytometri
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 prøver |
| Prøvevolumen | 5μ L |
| Opbevaringsbuffer | Vandig bufferopløsning indeholdende BSA og≤ 0,09% natriumazid |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
Kun brug til forskning