Få mere at vide
BD Annexin V: PE Apoptose Detection Kit I
Artikelnummer. 15819768 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
15819768 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15819768 Leverandør BD Leverandørnr. 559763
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Indeholder
Annexin V-PE, 7-AAD og Annexin V Binding Buffer
Indeholder apoptotisk program karakteriseret ved visse morfologiske træk, herunder tab af plasmamembranasymmetri og vedhæftning, kondensering af cytoplasma og kerne og internukleosomal spaltning af DNA
  • Processen involverer farvning, som går forud for tabet af membranintegritet, der ledsager de seneste stadier af celledød som følge af enten apoptotiske eller nekrotiske processer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 sæt
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Væske