Få mere at vide
BD Annexin V-PE
Artikelnummer. 15840609
Skift visning
Mængde:
100 prøver
200 prøver
25 prøver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15840609 25 prøver
12860460 100 prøver
10092374 200 prøver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15840609 Leverandør BD Leverandørnr. 560930
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Fungerer som en følsom sonde til flowcytometrisk analyse af celler, der gennemgår apoptose
  • Format: PE
Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 prøver
Prøvevolumen 5μ L
Opbevaringsbuffer Vandig bufferopløsning indeholdende BSA og≤ 0,09% natriumazid
Indhold og opbevaring 4 °C
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Kun brug til forskning