Få mere at vide
BD Annexin V-PE
Artikelnummer. 10092374
Mængde:
100 prøver
200 prøver
25 prøver
Artikelnummer. 10092374
Brand: BD 556421
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fungerer som en følsom sonde til flowcytometrisk analyse af celler, der gennemgår apoptose
  • Format: PE
Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 200 prøver
Prøvevolumen 5μ L
Opbevaringsbuffer Vandig bufferopløsning indeholdende BSA og≤ 0,09% natriumazid
Indhold og opbevaring 4 °C
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Form Væske
Kun brug til forskning