Indeholder
Oprenset rekombinant Annexin V, Annexin V-FITC, Propidium Iodid Farveopløsning, Annexin V Binding Buffer
- Farvning går forud for tabet af membranintegritet, som ledsager de seneste stadier af celledød som følge af enten apoptotiske eller nekrotiske processer.
- Komponenter: Oprenset rekombinant Annexin V, FITC Annexin V, Propidium Iodid Farveopløsning, 10X Annexin V Binding Buffer
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 sæt |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Antal reaktioner | 100 prøver |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Konjugeret | FITC |
| Form | Væske |