Indeholder
Annexin V-FITC, Propidium Iodide Farveopløsning, Annexin V Binding Buffer
- Karakteriseret af visse morfologiske træk, herunder tab af plasmamembranasymmetri og vedhæftning, kondensering af cytoplasma og kerne og internukleosomal spaltning af DNA
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 sæt |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Konjugeret | FITC |
| Form | Væske |