Få mere at vide
BD Annexin V Binding Buffer
Artikelnummer. 15878698
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
15878698 50 mL
1 options
Artikelnummer. 15878698 Leverandør BD Leverandørnr. 556454
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Formuleret til brug i flowcytometriske assays ved hjælp af Annexin V
  • Sammensat af μ0,2 m sterilfiltreret 0,1 M Hepes (pH 7,4), 1,4 M NaCl og 25 mM CaCl2-opløsning
  • 1X arbejdsopløsning skal laves ved at fortynde 10X koncentratet
  • Resterende 1X opløsning ved afslutningen af eksperimentet skal kasseres
  • Format: Buffer
Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 mL
Indhold og opbevaring Opbevar ved 4 °C
Kun forskningsbrug