Få mere at vide
BD AKP Streptavidin
Artikelnummer. 15886468
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
15886468 50 mL
1 options
Artikelnummer. 15886468 Leverandør BD Leverandørnr. 551008
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forfortyndet, serveringsklar, praktisk at bruge enzym, som giver optimal signalamplifikation og påvisning af et antigen
  • Opbevaringsbuffer: Vandig bufferopløsning indeholdende BSA, proteinstabilisator og≤ 0,09% natriumazid.
Immunhistokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Mængde 50 mL
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Væske
Til brug med (applikation) Immunhistokemi
Kun forskningsbrug.