Få mere at vide
BD AEC substratsæt
Beskrivelse
Indeholder
AEC Buffer og AEC Chromogen
Immunhistokemi, ELISPOT
Tekniske data
Tekniske data
| Chromagen Mængde | 3 ml |
| Chromagen type | AEC |
| Til brug med (applikation) | Immunhistokemisk farvning og immunblotting, ELISPOT |
| Substrattype | AEC substrat |
| Inkluderer | 10 plader, AEC buffer og AEC kromogen |
| pH | 7.2 |
| Opbevaringskrav | 4 °C |
| Substratmængde | 100mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BD ELISPOT AEC Substrate Set
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H371-Kan forårsage organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P330-Skyl munden.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: diemthyl formamide,3-amino-9-ethyl carbazole
Kun brug til forskning