Få mere at vide
BD Acridin orange plet
Click to view available options
Mængde:
250 ml
Unit Size:
250ml
Description
- Især gavnlig ved screening af normalt sterile prøver, hvor få organismer kan være til stede
- Bakterier pletter lys orange; humane celler, vævsrester og proteinholdigt materiale farves lysegrønt til gult
Specifications
Specifications
| Type | Acridin orange plet |
| Mængde | 250 ml |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Til brug med (applikation) | Anbefalet til brug ved fluorescerende mikroskopisk påvisning af mikroorganismer i direkte udstrygninger fremstillet af kliniske og ikke-kliniske materialer |
| Plet type | Acridin Orange |
Safety and Handling
Signal Word
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P405-Opbevares under lås.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid