Få mere at vide
BD Acridin orange plet
Artikelnummer. 11738213
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11738213 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 11738213 Leverandør BD Leverandørnr. 212536
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til påvisning af mikroorganismer i direkte udstrygninger ved fluorescens
  • Især gavnlig ved screening af normalt sterile prøver, hvor få organismer kan være til stede
  • Bakterier pletter lys orange; humane celler, vævsrester og proteinholdigt materiale farves lysegrønt til gult
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Acridin orange plet
Mængde 250 ml
Certificeringer/compliance CE
Til brug med (applikation) Anbefalet til brug ved fluorescerende mikroskopisk påvisning af mikroorganismer i direkte udstrygninger fremstillet af kliniske og ikke-kliniske materialer
Plet type Acridin Orange
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid