Få mere at vide
BD 7-AAD farvningsopløsning
Artikelnummer. 15819828
Skift visning
Mængde:
2 mL
Artikelnummer. Mængde
15819828 2 mL
1 options
7-AAD er et potentielt kræftfremkaldende stof. Undgå kontakt med hud og øjne. Bær egnet beskyttelsestøj, handsker og øjen-/ansigtsbeskyttelse.
Artikelnummer. 15819828 Leverandør BD Leverandørnr. 559925
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
7-AAD er et potentielt kræftfremkaldende stof. Undgå kontakt med hud og øjne. Bær egnet beskyttelsestøj, handsker og øjen-/ansigtsbeskyttelse.
Praktisk, brugsklar nukleinsyrefarvestof, der kan bruges i stedet for propidiumiodid (PI)
  • 7-AAD: 7-Amino-Actinomycin D
  • Format: Løsning
  • Kan bruges sammen med phycoerythrin (PE)- og fluorescein isothiocyanat (FITC)-mærkede monoklonale antistoffer i 2-farve analyse
  • Minimal spektral overlapning mellem 7-AAD, PE og FITC fluorescensemissioner
  • Detektionsområde: langt rødt område af spektret
  • Opbevaringsbuffer: Vandig bufret opløsning indeholdende føtalt bovint serum og≤ 0,09% natriumazid
Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Kan bruges sammen med Phycoerythrin (PE) - og Fluorescein Isothiocyanat (FITC) -mærkede monoklonale antistoffer i 2-farve analyse
Mængde 2 mL
Produkttype 7-AAD farvningsopløsning
Indhold og opbevaring 4 °C
Kun forskningsbrug.