Få mere at vide
Aqualytic™ BD 600 6-positions digitalt BOD-måler
Beskrivelse
Indeholder
Komplet enhed med seks sensorhoveder og styreenhed med batterier, strømforsyningsenhed, USB kabel, fjernbetjening, induktiv røreenhed, 6 x hver af prøveflasker, gummipakninger og magnetiske omrørerstave, 1 x 157mL og 1 x 428mL overløbskolber, 1 x 50mL flaske kaliumhydroxidopløsning og 1 x 50mL flaske med opløsning nitrifikations- og inhibitor manuel
Brugervenlig, vedligeholdelsesfri og slidstærk måler. Aqualytic BD 600 Digital BOD Meter tilbyder præcis, direkte, bekvem og miljøvenlig BOD-måling til brug i videnskab og forskning.
- Stort, oplyst og strålende grafisk display
- Manometrisk, kviksølvfri elektronisk tryksensor
- Grafisk gengivelse af målte værdier
- USB og SD-kort dataoverførsel
- Kviksølvfri, miljøvenlig
- Fjernbetjening
- Brugervalgbar tidsperiode fra 1 til 28 dage
- Induktivt røresystem, 100-240V/50/60Hz
Specifikationer
- Områder: 0 til 40, 0 til 80, 0 til 200, (mg/LO 2 ), 0 til 400, 0 til 800, 0 til 2.000, 0 til 4.000 mg/L
- Ansøgninger; BOD5, BOD7, OECD 301 F
- Måleperiode: Brugervalgbar, mellem 1 og 28 dage
- Automatisk lagring af resultater: Op til 672 resultater, afhængig af måleperiode
- Opbevaringsinterval: Hver time (1 dag), hver anden time (2 dage), dagligt (3 til 28 dage)
Anvendelser
Spildevand, Bestemmelse af biologisk aktivitet, Spildevandsrensningsanlæg, Analytiske Laboratorier, Videnskabeligt og Forskning
Tekniske data
Tekniske data
| Analytter | BOD |
| Til brug med (applikation) | Spildevand, bestemmelse af biologisk aktivitet, spildevandsrensningsanlæg, analytiske laboratorier, videnskab og forskning |
| Inkluderer | Komplet enhed med seks sensorhoveder og styreenhed med batterier, strømforsyningsenhed, USB kabel, fjernbetjening, induktiv røreenhed, 6 x hver af prøveflasker, gummipakninger og magnetiske omrørerstave, 1 x 157mL og 1 x 428mL overløbskolber, 1 x 50mL flaske kaliumhydroxidopløsning og 1 x 50mL flaske med opløsning nitrifikations- og inhibitor manuel |
| Antal steder | 6 |
| Rækkevidde | 0 til 40, 0 til 80, 0 til 200, (mg/LO 2 ), 0 til 400, 0 til 800, 0 til 2.000, 0 til 4.000 mg/L |
| Type | Digital BOD måler |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.