Få mere at vide
S-Curve™ BD-600 Bouffant Dispensers
Artikelnummer. 16440905
Encompass_Preferred
Skift visning
Materiale:
PETG
Artikelnummer. Materiale
16440905 PETG
1 options
Artikelnummer. 16440905 Leverandør S-Curve™ Leverandørnr. 19162481
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Ideal dispenser for bulk bouffants, hairnets and beard covers
  • Flame polished edges protect contents from pulls or snags
  • Dispenser holds large number of cleanroom bouffant caps
  • Large (12.7cm (5 in.)) front opening provides easy access
  • Freestanding or wall mountable
  • 1/8 in. (3.2mm) thick clear material
  • D × W × H: 8 × 12 × 12 in. (20.3 × 30.5 × 30.5cm)
Tekniske data
Produkttype Bouffant Cap Dispenser
Farve Clear
Dybde (engelsk) 8 in.
Dybde (metrisk) 20.3 cm
Bredde (engelsk) 12 in.
Bredde (metrisk) 32 cm
Højde (metrisk) 30.5 cm
Materiale PETG
Montering Free-standing or Wall Mount
Antal rum 1
Produkt stil Hinged Lid with Round Opening
Kanter Flame Treated
Til brug med (applikation) Designed for cleanroom bouffants