Få mere at vide
BD 1063 Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[2-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]-4-methylpiperazine Dihydrochloride |
| CAS | 206996-13-6 |
| Molekylær formel | C13H20Cl4N2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | BD 1063 Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18Cl2N2.2ClH/c1-16-6-8-17(9-7-16)5-4-11-2-3-12(14)13(15)10-11;;/h2-3,10H,4-9H2,1H3;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.CN1CCN(CCc2ccc(Cl)c(Cl)c2)CC1 |
| IUPAC navn | 1-[2-(3,4-dichlorophenyl)ethyl]-4-methylpiperazine;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.12 |
| Formel vægt | 344.0381 |