Få mere at vide
BD 1063 Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30332508
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30332508 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30332508 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1294705MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[2-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]-4-methylpiperazine Dihydrochloride
CAS 206996-13-6
Molekylær formel C13H20Cl4N2
Mængde 5 mg
Synonym BD 1063 Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H18Cl2N2.2ClH/c1-16-6-8-17(9-7-16)5-4-11-2-3-12(14)13(15)10-11;;/h2-3,10H,4-9H2,1H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.CN1CCN(CCc2ccc(Cl)c(Cl)c2)CC1
IUPAC navn 1-[2-(3,4-dichlorophenyl)ethyl]-4-methylpiperazine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 346.12
Formel vægt 344.0381