Få mere at vide
BD 1063-d8 Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[2-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]-4-methylpiperazine-d8 Dihydrochloride |
| CAS | 1246819-69-1 |
| Molekylær formel | C13 D8 H10 Cl2 N2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | BD 1063-d8 Dihydrochloride, 1-[2-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]-4-methylpiperazine-d8 Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18Cl2N2/c1-16-6-8-17(9-7-16)5-4-11-2-3-12(14)13(15)10-11/h2-3,10H,4-9H2,1H3/i6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])N(C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCc2ccc(Cl)c(Cl)c2)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1-[2-(3,4-dichlorophenyl)ethyl]-4-methylpiperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.251 |
| Formel vægt | 280.135 |