missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BD-1047 dihydrobromide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487248
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16487248 10 mg
16453267 50 mg
16449777 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16487248 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16996A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BD-1047 (dihydrobromide) is a selective functional antagonist of sigma-1 receptor, shows antipsychotic activity in animal models predictive of efficacy in schizophrenia.

BD-1047 (dihydrobromide) is a selective functional antagonist of sigma-1 receptor, shows antipsychotic activity in animal models predictive of efficacy in schizophrenia.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BD-1047 dihydrobromide
Fysisk form Solid
CAS 138356-21-5
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H22Br2Cl2N2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (57.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (57.20 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN(C)CCN(CCC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)C.[H]Br.[H]Br
Molekylvægt (g/mol) 437.04
Formel vægt 437.04
Procent renhed 98.14%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.