Få mere at vide
BCX 1470 methanesulfonate, MedChemExpress
Beskrivelse
BCX 1470 methanesulfonate inhibits the esterolytic activity of factor D (IC50=96 nM) and C1s (IC50=1.6 nM), 3.4- and 200-fold better, respectively, than that of trypsin.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BCX 1470 methanesulfonate |
| CAS | 217099-44-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H14N2O5S3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (83.64 mM) |
| SMIL | N=C(C1=CC2=CC=C(OC(C3=CC=CS3)=O)C=C2S1)N.O=S(O)(C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 398.48 |
| Formel vægt | 398.48 |
| Vis mere |