Få mere at vide
Thermo Scientific™ BcuI (SpeI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10589310 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2.000 enheder
400 enheder
Pakningsstørrelse:
2000 enheder
400 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10589310 400 enheder 400 enheder
10599310 2.000 enheder 2000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10589310 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ER1251
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Skær ved A^CTAGT-steder med BcuI (SpeI) restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 37 °C i Tango-buffer (Isoschizomerer: AhlI, Spel).
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet– streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
Applikationer
  • Molekylær kloning
  • Kortlægning af restriktioner
  • Genotypebestemmelse
  • Sydlige Blot
  • Restriktionsfragmentlængdepolymorfi (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym BcuI (SpeI)
Kompatibel buffer 10X Buffer Tango
Følsom over for varmeinaktivering Nej
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 400 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning