Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BCTC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002115
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30002115 10 mg
18043852 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30002115 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3875/10
TRPV1 antagonist
Orally effective vanilloid receptor 1 (TRPV1 receptor) antagonist. Inhibits acid- and capsaicin-induced activation of rat TRPV1 receptors (IC50 values are 6.0 and 35 nM respectively). Displays analgesic properties in rat models of inflammatory and neuropathic pain. CNS penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 393514-24-4
Molekylær formel C20H25ClN4O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BCTC
Mængde 10 mg
Formel vægt 372.89
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 372.897
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.