Få mere at vide
BCTC, MedChemExpress
Beskrivelse
BCTC is a potent and specific inhibitor of transient receptor potential cation channel subfamily M member 8 (TRPM8) in prostate cancer (PCa) DU145 cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BCTC |
| CAS | 393514-24-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H25ClN4O |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (134.09 mM) |
| SMIL | O=C(N1CCN(C2=NC=CC=C2Cl)CC1)NC3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.89 |
| Formel vægt | 372.89 |
| Vis mere |