Få mere at vide
Berkshire™ BCR™ Polyester Half-Finger Cleanroom Handske Liners
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7230588 Shop alle Berkshire produkter
Størrelse:
Større
Emballagetype:
Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12415180
Brand: Berkshire™ BGL2.20L
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kontinuerlig filamentstrikket polyesterkonstruktion er tynd, men alligevel holdbar, mens halvfingerdesignet tillader taktilitet ud over at transportere fugt fra håndfladerne.
  • Reducerer sved og kontaktdermatitis, der almindeligvis er forbundet med at bære latex-, urethan-, PVC- eller nitrilhandsker
  • Halvfingerdesign tillader taktilitet, samtidig med at den transporterer fugt fra håndfladerne
  • 100 % kontinuerlig filamentstrikket polyester er tynd, men alligevel holdbar
  • Ambidextrous design kan bruges på begge sider
  • Handsker kan vaskes gentagne gange til genbrug
  • Velegnet til brug i ISO Klassens renrum
Tekniske data
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Polyester
Størrelse Større
Finger stil Halv
Til brug med (applikation) Laboratorier og produktionsmiljøer
Handske manchet stil Strikke
Hem farve Blå
Emballagetype Pakke
Serie BGL2