Få mere at vide
Berkshire™ BCR™ Polyester full-finger renrumshandske liners
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12950975 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Størrelse:
Fast
Større
Pakningsstørrelse:
10 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12950975 Større 10 par
12940975 Fast 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12950975 Leverandør Berkshire™ Leverandørnr. BGL3.20L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.75 DKK
    183.69 DKK / 10 par
    Spare 84.06 DKK
    31% Slukket
Se alle kampagner
Kontinuerlig filamentstrikket polyesterkonstruktion er tynd, men alligevel holdbar, mens fuldfinger-designet giver total beskyttelse for dem med svær handskefølsomhed.
  • Reducerer sved og kontaktdermatitis, der almindeligvis er forbundet med at bære latex-, urethan-, PVC- eller nitrilhandsker
  • Fuldfinger-design giver total beskyttelse for dem med svær handskefølsomhed
  • Kan bæres alene som inspektionshandsker for at forhindre fingeraftryk på kritiske overflader
  • 100 % kontinuerlig filamentstrikket polyester er tynd, men alligevel holdbar
  • Ambidextrous design kan bruges på begge sider
  • Handsker kan vaskes gentagne gange til genbrug
  • Velegnet til brug i ISO Klassens renrum
Tekniske data
Konstruktion Seamless Knit
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Yes
Materiale Polyester
Produkttype Glove Liners
Størrelse Større
Sterilitet Non-sterile
Finger stil Fuld
Til brug med (applikation) Laboratorier og produktionsmiljøer
Køn Unisex
Handske manchet farve Blå
Handske manchet stil Strikke
Hem farve Blue
Emballagetype Case
Mængde 10/Pk., 20 Pk./Cs.
Serie BCR
Produktlinje BCR