Beskrivelse
- Reducerer sved og kontaktdermatitis, der almindeligvis er forbundet med at bære latex-, urethan-, PVC- eller nitrilhandsker
- Fuldfinger-design giver total beskyttelse for dem med svær handskefølsomhed
- Kan bæres alene som inspektionshandsker for at forhindre fingeraftryk på kritiske overflader
- 100 % kontinuerlig filamentstrikket polyester er tynd, men alligevel holdbar
- Ambidextrous design kan bruges på begge sider
- Handsker kan vaskes gentagne gange til genbrug
- Velegnet til brug i ISO Klassens renrum
Tekniske data
Tekniske data
| Konstruktion | Seamless Knit |
| Belægningsmateriale | Ubelagt |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | Glove Liners |
| Størrelse | Fast |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Vis mere |