Få mere at vide
Berkshire Corporation BCR Mini fladt moppehåndtag
Artikelnummer. 18885374 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Længde (engelsk) Håndtag:
14 in.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Håndtag
18885374 14 in.
1 options
Artikelnummer. 18885374 Leverandør Berkshire Corporation Leverandørnr. ICTHANDLE141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1224.85 DKK
    1026.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 198.80 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Isolator Cleaning Tool-håndtaget BCR™ tilbyder et let, billigt og manøvredygtigt værktøj.
  • Autoclavable (Recommended maximum of 121°C for 30 minutes)
  • Anodized aluminum, lightweight and strong
  • Telescoping handle option available 37 to 71 in. (95 to 180 cm)
  • 14 in. (35 cm) and 24 in. (61 cm) handle options available
  • Wall thickness: 0.80 ± 0.05 in.
  • Grip: Soft molded polyethylene
  • Color: Black
Tekniske data
Produkttype Isolator Tool, Quick Disconnect Handle Attachment
Farve Black
Sterilitet Non-sterile
Autoklaverbar Autoclavable
Længde (engelsk) Håndtag 14 in.
Engangs Reusable
Farvekodet No
Materiale Plastic