Learn More
Berkshire™ BCR™ Renrums sokker
BIOPHARMA
Product Code. 15828864 Shop All Berkshire Products
Change view
Click to view available options
Materiale:
96% Microdenier Nylon og 4 % dobbeltdækket Lycra
Unit Size:
Pakke med 144
Product Code. Materiale Unit Size
15828864 96% Microdenier Nylon og 4 % dobbeltdækket Lycra Pakke med 144
1 options
Product Code. 15828864 Supplier Berkshire™ Supplier No. BCRSOCKR24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8636.25 DKK
    7852.67 DKK / Pakke med 144
    Spare 783.58 DKK
    9% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Berkshire BCR™ Renrumsstrømper giver renrumsfodsundhed og operatørkomfort under regelmæssig og langvarig brug. Microdenier-teknologi, som ikke formindskes ved vask.
  • 96% microdenier nylon og 4% Lycra
  • One size fits all
  • Ekstremt blød og behagelig
  • BCR™ Renrumsstrømper er over 1.000 gange renere end almindelige bomulds-/polyestersokker
  • Autoklaverbar (121 °C, 30 minutter)
  • Hvid
Teknologi
  • Avanceret teknologi til ekstrem fugtstyring
  • Konstrueret ved hjælp af en speciel sømløs teknik, no-run og non-ravel
  • Designet og fremstillet primært til renrumsapplikationer
  • Fiberfattigt skur
Fordele
  • Reduceret nedbrydning af strømper over længere tids brug på grund af olier og sved
  • Langvarig friskhed og køling for operatøren
  • Reduceret lugt forårsaget af fodsved
  • Giver microdenier-blødhed for operatørkomfort
  • Designet til komfort hele dagen
  • Opfylder kravene i EU GMP Bilag 1 afsnit 7.14
Specifications
Farve Hvid
Køn Unisex
Materiale 96% Microdenier Nylon og 4 % dobbeltdækket Lycra
Sømtype Sammenføjet
Størrelse One Size
Engangs Reusable
Sterilitet Non-sterile
Emballagemængde 6 prs/pk, 24 pks/cs
Produkttype Cleanroom Socks
Emballagetype Pack
Certificeringer/overholdelse (Europa) EU GMP Annex 1 section 7.14