Få mere at vide
Berkshire™ BCR™ Renrums sokker
Artikelnummer. 17848984 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17848984 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17848984 Leverandør Berkshire™ Leverandørnr. BCRSOCKB2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21619.50 DKK
    11870.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 9748.73 DKK
    45% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-02-2027
BCR Renrumsstrømper giver renrumsfod, sundhed og operatørkomfort på næste niveau under regelmæssig og længerevarende brug. De er konstrueret med 96% microdenier nylon og 4% Lycra .
  • Microdenier teknologi giver sokken en ideel cool følelse og komfort
  • På grund af den forbedrede fugttransporterende funktion reduceres ubehag ved kontakt med almindelige bomulds- eller polyestersokker betydeligt
  • Reduceret nedbrydning af strømper over længere tids brug på grund af olier og sved
  • Langvarig friskhed og køling for operatøren
  • Reduceret lugt forårsaget af fodsved
  • Giver microdenier-blødhed for operatørkomfort
  • Designet til komfort hele dagen
  • Opfylder kravene i EU GMP Bilag 1 afsnit 7.14
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU GMP Annex 1 section 7.14
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Rent værelse
Køn Unisex
Materiale 96% Microdenier
Sømtype Seamless
Størrelse One Size
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Emballagemængde Bulk
Produkttype Seamless