Få mere at vide
Berkshire International™ BCR™ Renrumspapir 85 g A4 med 2-hullers hulning
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7222908 Shop alle Berkshire produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Pink (Pink)
Artikelnummer. 17460154
Brand: Berkshire International™ B85A4G2HP25010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BCR™ Renrumspapir 85 g A4 med 2-hullers hulning fås i flere farver.
  • Fås i 5 farver: grøn, blå, pink, hvid og gul
Tekniske data
Materiale Træmasse (100%) med syntetisk latextilsætning
Regerede Nej
Farve Grøn
Længde (metrisk) 297 mm
Bredde (metrisk) 210 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Papir til renrumsmiljøer: Skrivning, kopiering og udskrivning
Til brug med (udstyr) Kopimaskiner og laserprintere
Almindeligt papir Ja
Størrelse A4
Sterilitet Ikke steril
Vægt (metrisk) 85 g