Få mere at vide
Berkshire International™ BCR™ Renrumspapir 85 g A4 med 2-hullers hulning
Shop alle Berkshire produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Pink (Pink)
Beskrivelse
- Fås i 5 farver: grøn, blå, pink, hvid og gul
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Træmasse (100%) med syntetisk latextilsætning |
| Regerede | Nej |
| Farve | Hvid |
| Længde (metrisk) | 297 mm |
| Bredde (metrisk) | 210 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Papir til renrumsmiljøer: Skrivning, kopiering og udskrivning |
| Til brug med (udstyr) | Kopimaskiner og laserprintere |
| Almindeligt papir | Ja |
| Vis mere |