Få mere at vide
Berkshire International™ BCR™ Renrumspapir 85 g A4 med 2-hullers hulning
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17460154 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Pink (Pink)
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17460154 Grøn
17450154 Blå
17470154 Pink (Pink)
17480154 Hvid
17490154 Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17460154 Leverandør Berkshire International™ Leverandørnr. B85A4G2HP25010
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BCR™ Renrumspapir 85 g A4 med 2-hullers hulning fås i flere farver.
  • Fås i 5 farver: grøn, blå, pink, hvid og gul
Tekniske data
Materiale Træmasse (100%) med syntetisk latextilsætning
Regerede Nej
Farve Grøn
Længde (metrisk) 297 mm
Bredde (metrisk) 210 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Papir til renrumsmiljøer: Skrivning, kopiering og udskrivning
Til brug med (udstyr) Kopimaskiner og laserprintere
Almindeligt papir Ja
Størrelse A4
Sterilitet Ikke steril
Vægt (metrisk) 85 g