Få mere at vide
Berkshire International™ BCR™ Renrumspapir 85 g A4 med 2-hullers hulning
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17450154 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Pink (Pink)
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17450154 Blå
17460154 Grøn
17470154 Pink (Pink)
17480154 Hvid
17490154 Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17450154 Leverandør Berkshire International™ Leverandørnr. B85A4B2HP25010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2520.00 DKK
    1451.58 DKK / Pakke med 2500
    Spare 1068.42 DKK
    42% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
BCR™ Renrumspapir 85 g A4 med 2-hullers hulning fås i flere farver.
  • Fås i 5 farver: grøn, blå, pink, hvid og gul
Tekniske data
Materiale Træmasse (100%) med syntetisk latextilsætning
Regerede Nej
Farve Blå
Længde (metrisk) 297 mm
Bredde (metrisk) 210 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Papir til renrumsmiljøer: Skrivning, kopiering og udskrivning
Til brug med (udstyr) Kopimaskiner og laserprintere
Almindeligt papir Ja
Størrelse A4
Sterilitet Ikke steril
Vægt (metrisk) 85 g