Få mere at vide
Berkshire™ BCR™ Cleanroom MyNotes
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17336449 Shop alle Berkshire produkter
Størrelse:
A4
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 17336449
Brand: Berkshire™ MNBKA4CR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vores BCR™ Mynotes er lavet med den reneste kvalitetscellulose fra særligt udvalgte skove og er specialcoated for at minimere partikel- og fiberfrigivelse
De er praktiske til notattagning og dataregistrering i renrummet. Bond er lavet med den reneste kvalitetscellulose fra særligt udvalgte bæredygtige skove og er belagt med en proprietær formel for at minimere frigivelse af partikler og fibre.
Tekniske data
Materiale Cellulose
Regerede College regeret
Certificeringer/compliance ISO Klasse 3 - 7, renrumsklasse 1 - 10.000, EU-klasse B/C/D
Emballage 50 ark/bog
Størrelse A4