Få mere at vide
Berkshire™ BCR™ Renrumspapir, trådbundet 36 huller udstanset
Shop alle Berkshire produkter
Størrelse:
A4
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO Klasse 3 - 7, renrumsklasse 1 - 10.000, EU-klasse B/C/D |
| Sideformat | Trådbundet, 36 huller udstanset |
| Produkttype | Renrumspapir |
| Størrelse | A4 |
| Vægt (metrisk) | 850 g |