Få mere at vide
Berkshire™ BCR™ CleaNotes™ Pad
Artikelnummer. 18873621 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Farve:
White
Artikelnummer. Farve
18873621 White
1 options
Artikelnummer. 18873621 Leverandør Berkshire™ Leverandørnr. BCN.0303.24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3782.26 DKK
    3053.29 DKK / Pakke med 24
    Spare 728.97 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Ideal for small notes and reminders in any cleanroom environment
  • Made from 104 g/m2 (28#) weight cleanroom white bond paper
  • Special adhesive backing allows CleaNotes to easily stick to any surface without leaving residues when removed
  • Easy to write on
Ordreinfo
100 sheets per pad, 24 pads per case. Measure 3 x 3 in. (7.6 x 7.6cm).
Tekniske data
Regerede No
Bredde (engelsk) Side 3 in.
Længde (engelsk) Side 3 in.
Farve White
Dimensioner (L x B) 3 x 3 in.
Længde (engelsk) 3 in.
Længde (metrisk) 0.11 mm
Bredde (engelsk) 3 in.
Bredde (metrisk) 0.11 mm
Til brug med (applikation) Small notes and reminders in any cleanroom environment
Almindeligt papir Yes
Produkttype Adhesive Note Pad
Vægt (engelsk) 28 lb.
Vægt (metrisk) 41.4 gsm