Få mere at vide
BCMA Neutralizing Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, recommended for neutralizing assay, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
2505.00 DKK - 18295.00 DKK
Tekniske data
| Antigen | BCMA Neutralizing |
|---|---|
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Værtsarter | Human (HEK293) |
| Regulatorisk status | RUO |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
17146091
|
ACROBiosystems
BCA-M43-100ug |
100 μg |
2505.00 DKK
100µg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
17156091
|
ACROBiosystems
BCA-M43-1mg |
1 mg |
18295.00 DKK
1mg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
BCMA Neutralizing Monoclonal antibody specifically detects BCMA Neutralizing, recommended for neutralizing assay.Tekniske data
| BCMA Neutralizing | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Primary |
| Monoclonal | |
| Human (HEK293) | |
| IgG1 | |
| -20°C |