Få mere at vide
Abnova™ BCL6 Split FISH sonde
Artikelnummer. 16023525
Skift visning
Mængde:
100 uL
200 uL
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16023525 100 uL 100µL
16033525 200 uL 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16023525 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. FS0068.100uL
Mærkede FISH-prober til identifikation af genopdeling ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Tekniske data
Mængde 100 uL
Oversigt DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe
Til brug med (applikation) FISH-Ce
Inkluderer DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe