Få mere at vide
Melford BCIP P-Toludin Salt
Artikelnummer. 30018121
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
Artikelnummer. 30018121
Brand: Melford B741001.0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • Stofnavn: 5-brom-4-chlor-3-indolyl-phospat-P-toluidinsalt
  • CAS-nummer: 6578-06-9
  • Molekylformel: C 8 H 5 BrCINO 4 P C 7 H 10 N
  • Molekylvægt: 433,6
Tekniske data
Mængde 1 g