Få mere at vide
Melford BCIP P-Toludin Salt
Artikelnummer. 30018120
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018120 250 mg
30018121 1 g
30018119 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018120 Leverandør Melford Leverandørnr. B741000.25
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • Stofnavn: 5-brom-4-chlor-3-indolyl-phospat-P-toluidinsalt
  • CAS-nummer: 6578-06-9
  • Molekylformel: C 8 H 5 BrCINO 4 P C 7 H 10 N
  • Molekylvægt: 433,6