Få mere at vide
Melford BCIP P-Toludin Salt
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Brand:  Melford B74100-0.1
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 30018119
  • 697.00 DKK / 100mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • Stofnavn: 5-brom-4-chlor-3-indolyl-phospat-P-toluidinsalt
  • CAS-nummer: 6578-06-9
  • Molekylformel: C 8 H 5 BrCINO 4 P C 7 H 10 N
  • Molekylvægt: 433,6
Tekniske data
Tekniske data
100 mg
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Melford BCIP P-Toludin Salt > 100 mg