Få mere at vide
MedChemExpress BCIP
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 6578-06-9 |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 51 mg/mL (117.61 mM) ∣DMF : 25 mg/mL (57.65 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | BCIP p-toluidine salt∣ X-phosphate p-toluidine salt |
| Indhold og opbevaring | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Mængde | 500 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 433.62 g/mol |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 98.0% |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |