Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BCH
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18738547
:
50mg
Artikelnummer. 18738547
Brand: Tocris Bioscience™ 5027/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LAT1 inhibitor
BCH is an inhibitor of L-type amino acid transporter LAT1. Suppresses growth and induces apoptosis via activation of caspases in KB, Saos2 and C6 cancer cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 mg
Produkttype BCH
Molekylvægt (g/mol) 155.2
Inhibitorer BCH
For Research Use Only