Få mere at vide
MedChemExpress BCECF-AM
Artikelnummer. 16410939
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16410939 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 16410939 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY101883
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress BCECF-AM is a cell membrane permeable compound widely used as a fluorescent indicator for intracellular pH.
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C, protect from light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Produkttype Dye Reagents
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Molekylvægt (g/mol) 820.7 g/mol
CAS 117464-70-7